Learn More
4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldehyd, Mikromol™
Description
4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldehyd
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldehyde |
| CAS | 861453-11-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldehyde |
| Versandbedingung | Eisbeutel (-20 °C) |
| Summenformel | C15 H21 N O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Benzaldehyde, 4-methoxy-3-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, 4-Methoxy-3-[3-(4-morpholinyl)propoxy]benzaldehyde, 4-Methoxy-3-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]benzaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H21NO4/c1-18-14-4-3-13(12-17)11-15(14)20-8-2-5-16-6-9-19-10-7-16/h3-4,11-12H,2,5-10H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(C=O)cc1OCCCN2CCOCC2 |
| IUPAC-Name | 4-Methoxy-3-(3-morpholinopropoxy)benzaldehyd |
| Show More |