Learn More
4-Methoxy-2-(pentafluorthio)-Benzoesäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7028718
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15417555
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26124.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127817-85-0
Summenformel C9H7F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 220.15
MDL-Nummer MFCD01091013
InChI-Schlüssel MLCRFQSWSHKLDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-methoxy-2-trifluoromethyl, pubchem4515, 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-20a4b9, ksc515o4d, rarechem al be 1192, 2-trifluoromethyl-p-anisic acid, 2-carboxy-5-methoxybenzotrifluoride, 4-carboxy-3-trifluoromethyl anisole
PubChem CID 2775294
IUPAC-Name 4-methoxy-2-(trifluormethyl)benzoesäure
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(O)=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 147°C to 152°C
Menge 250 mg
Formelmasse 220.15
Reinheit (%) 98%