Learn More
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15478035
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15478035 250 mg 250 Milligramm
15468035 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478035 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32280.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)-benzolsulfonsäurechlorid, wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 775288-85-2
Summenformel C8H6ClF3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 274.638
MDL-Nummer MFCD11519323
InChI-Schlüssel XOLLWGQBRDQKPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 4-methoxy-2-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-methoxy-2-trifluoromethylphenylsulfonyl chloride, 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, jrd
PubChem CID 43590925
IUPAC-Name 4-methoxy-2-(trifluormethyl)benzolsulfonychlorid
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 57°C to 60°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 274.64
Reinheit (%) 97%