Learn More
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| Schmelzpunkt | 39°C to 41°C |
| Menge | 250 mg |
| Empfindlichkeit | Air Sensitive |
| Synonym | 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methoxy-2-trifluoromethyl, 4-formyl-3-trifluoromethyl anisole, pubchem1463, acmc-1c5gx, ksc504i7t, 2-formyl-5-methoxybenzotrifluoride, 4-methoxy-2-trifluoromethyl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-methoxy-2-trifluoromethyl |
| Formelmasse | 204.15 |
| Reinheit (%) | 98% |