Learn More
4-Methoxy-2-Nitroanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439163
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11439163 2500 g 2500 Gramm
11419163 100 g 100 Gramm
11429163 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439163 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11673.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 96-96-8 | C7H8N2O3 | 168.152 g/mol
4-Methoxy-2-nitroaniline is an aniline compound used in the synthesis of dyes and pigments. It has also been shown to act as a molluscicidal agent and has been used in hemolytic anemia studies. Also used as an intermediate for the synthesis of dyes, pigments and other chemical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxy-2-nitroanilin ist eine Anilinverbindung, die bei der Synthese von Farbstoffen und Pigmenten verwendet wird. Es hat sich auch als molluskizides Mittel erwiesen und wurde in hämolytischen Anämiestudien verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt für die Synthese von Farbstoffen, Pigmenten und anderen chemischen Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in heißem Methanol fast transparent.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-96-8
Summenformel C7H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.152
MDL-Nummer MFCD00007152
InChI-Schlüssel QFMJFXFXQAFGBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-methoxyaniline, 4-amino-3-nitroanisole, fast bordeaux gp, 2-nitro-p-anisidine, azobase nas, devol bordeaux b, bordeaux gp base, bordeaux gp salt, fast bordeaux gp base, fast bordeaux gp salt
PubChem CID 66793
ChEBI CHEBI:48973
IUPAC-Name 4-Methoxy-2-Nitroanilin
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-2-nitroaniline
Schmelzpunkt 126°C to 128°C
Menge 2500 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 880318
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in hot methanol almost transparency.
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 99%