Learn More
4-Methoxy-2-Nitroanilin (2-Nitro-p-anisidin), TRC
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Nitro-p-anisidine |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8N2O3/c1-12-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3 |
| Formelmasse | 168.0535 |