Learn More
4-Methoxy-2-Methylphenylhydrazinhydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313696
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11313696 5 g 5 Gramm
11303696 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313696 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14810.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 93048-16-9 | C8H13ClN2O | 188.655 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93048-16-9
Summenformel C8H13ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 188.655
MDL-Nummer MFCD03426021
InChI-Schlüssel OIFKWIPSJGNUCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-2-methylphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxy-2-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-4-methoxy-2-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-hydrazino-3-methylanisole hydrochloride, 4-methoxy-2-methylphenylhydrazinehydrochloride, 4-methoxy-2-methylphenyl-hydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-methoxy-2-methylphenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 21997741
IUPAC-Name (4-methoxy-2-methylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)OC)NN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-2-methylphenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∽110°C (decomposition)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 7227704
Formelmasse 188.66
Reinheit (%) 96%