Learn More
4-Methoxy-2-Methylphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10297597 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10297597 1 g Glasflasche 1 Gramm
10257647 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10297597 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 393850010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 208399-66-0 | C8H11BO3 | 165.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 208399-66-0
Summenformel C8H11BO3
Molekulargewicht (g/mol) 165.98
MDL-Nummer MFCD02684315
InChI-Schlüssel AMSQNQJCBXQYEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-2-methylphenyl boronic acid, 2-methyl-4-methoxyphenylboronic acid, 4-methoxy-2-methylbenzeneboronic acid, 4-methoxy-2-methylphenyl boranediol, 4-methoxy-2-methyl-phenyl boronic acid, 4-methoxy-2-methylphenbylboronic acid, 4-methoxy-2-methylphenylboronicacid, boronic acid, 4-methoxy-2-methylphenyl, 2-methyl-4-methoxybenzeneboronic acid, acmc-1cge6
PubChem CID 2773486
IUPAC-Name (4-Methoxy-2-methylphenyl)boronsäure
SMILES COC1=CC=C(B(O)O)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 148.0°C to 161.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 165.98
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.