Learn More
4-Methoxy-2-Methylbenzenboronsäure, 98 %
Artikelnummer. 11334556
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11334556 1 g 1 Gramm
11344556 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334556 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20112.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Reaktionsmittel zur Vorbereitung biologisch aktiver Molekülpräparate von Hydroxyphenylnaphthen als 17ß-Hydroxysteroid-Dehydrogenase-Inhibitoren Typ 2
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 208399-66-0
Summenformel C8H11BO3
Molekulargewicht (g/mol) 165.98
MDL-Nummer MFCD02684315
InChI-Schlüssel AMSQNQJCBXQYEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-2-methylphenyl boronic acid, 2-methyl-4-methoxyphenylboronic acid, 4-methoxy-2-methylbenzeneboronic acid, 4-methoxy-2-methylphenyl boranediol, 4-methoxy-2-methyl-phenyl boronic acid, 4-methoxy-2-methylphenbylboronic acid, 4-methoxy-2-methylphenylboronicacid, boronic acid, 4-methoxy-2-methylphenyl, 2-methyl-4-methoxybenzeneboronic acid, acmc-1cge6
PubChem CID 2773486
IUPAC-Name (4-Methoxy-2-methylphenyl)boronsäure
SMILES COC1=CC=C(B(O)O)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 191°C
Menge 1 g
Beilstein 8111222
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 165.99
Reinheit (%) 98%