Learn More
4-Methoxy-2(5H)-Furanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10349300 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10349300 5 g Glasflasche 5 Gramm
10016303 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10349300 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 276680050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 69556-70-3 | C5H6O3 | 114.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69556-70-3
Summenformel C5H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 114.1
MDL-Nummer MFCD00071565
InChI-Schlüssel VOYDEHILKLSVNN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 643477
IUPAC-Name 3-Methoxy-2H-furan-5-on
SMILES COC1=CC(=O)OC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-2(5H)-furanone
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 60°C to 65°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 130°C to 131°C (18.0 mbar)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Synonym 4-methoxy-2 5h-furanone, 4-methoxyfuran-2 5h-one, 4-methoxy-5h-furan-2-one, 2 5h-furanone,4-methoxy, 2 5h-furanone, 4-methoxy, 4-methoxy-5-hydrofuran-2-one
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 240g/L (20°C)
Formelmasse 114.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxy-2(5H)-furanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.