Learn More
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30473820
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30473820 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30473820 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM2697005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde
CAS 54344-92-2
Summenformel C11 H14 O2
Menge 5 g
Synonym Benzaldehyde','4-methoxy-2,3,6-trimethyl-, p-Anisaldehyde','2,3,6-trimethyl- (7CI), 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde, 2,3,6-Trimethyl-p-anisaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C11H14O2/c1-7-5-11(13-4)9(3)8(2)10(7)6-12/h5-6H,1-4H3
SMILES COc1cc(C)c(C=O)c(C)c1C
IUPAC-Name 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 178.23
Formelmasse 178.0994