Learn More
4-(Methansulfonamido)-phenylboronsäurepinacolester, 97 %, Acros Organics
Artikelnummer. 11976871 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11976871 1 g -
11986871 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11976871 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 445100010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 616880-14-9
Summenformel C13H20BNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 297.18
InChI-Schlüssel NPSPNWPZDXQYAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanesulfonamide, 4-methanesulfonylamino phenylboronic acid pinacol ester, 4-methanesulfonylaminophenylboronic acid, pinacol ester, 4-methanesulfonylaminophenylboronic acid pinacol ester, n-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanesulfonamide, amtb416, 4-methanesulfonylamino phenyl boronic acid pinacol ester, 4-methanesulfonamido phenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 16217653
IUPAC-Name N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methansulfonamid
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)NS(=O)(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 196°C to 197°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 297.18
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.