Learn More
4-(Methansulfonamido)phenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11996871 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11996871 1 g 1 Gramm
11906881 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11996871 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 445470010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 380430-57-9 | C7H10BNO4S | 215.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 380430-57-9
Summenformel C7H10BNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 215.03
MDL-Nummer MFCD02179473
InChI-Schlüssel NDVJJEADFLTFCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsulfonylamino phenylboronic acid, 4-methylsulfonamido phenylboronic acid, 4-methanesulfonylaminophenylboronic acid, 4-methylsulfonylaminophenylboronic acid, 4-methanesulfonylamino phenylboronic acid, 4-methylsulfonamido phenyl boronic acid, 4-methanesulfonamidophenyl boronic acid, 4-methanesulfonamido phenyl boronic acid, 4-methylsulphonyl amino benzeneboronic acid, 4-methylsulfonylamino benzeneboronic acid
PubChem CID 2773537
IUPAC-Name (4-methanesulfonamidophenyl)boronic acid
SMILES CS(=O)(=O)NC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid
Schmelzpunkt 234°C to 236°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 215.04
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.