Learn More
4-Mercaptophenylessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30479658
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30479658 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30479658 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2545501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Mercaptophenylacetic Acid
CAS 39161-84-7
Summenformel C8 H8 O2 S
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O2S/c9-8(10)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,11H,5H2,(H,9,10)
SMILES OC(=O)Cc1ccc(S)cc1
IUPAC-Name 2-(4-Sulfanylphenyl)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 168.21
Formelmasse 168.0245