Learn More
4-Mercaptophenylessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30465133
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30465133 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30465133 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM254550100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Mercaptophenylacetic Acid
CAS 39161-84-7
Summenformel C8 H8 O2 S
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O2S/c9-8(10)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,11H,5H2,(H,9,10)
SMILES OC(=O)Cc1ccc(S)cc1
IUPAC-Name 2-(4-Sulfanylphenyl)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 168.21
Formelmasse 168.0245