Learn More
4-Mercaptobenzoensäure, TRC
Artikelnummer. 30179029
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179029 5 g 5 Gramm
30179126 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179029 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2524805G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1074-36-8
Summenformel C7 H6 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 154.19
IUPAC-Name 4-Sulfanylbenzoesäure
SMILES OC(=O)c1ccc(S)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Mercaptobenzoic Acid
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,(H,8,9)
Formelmasse 154.0089