missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Mercaptobenzoic-Säure, Technische Qualität, TRC

Artikelnummer. 30179299
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179299 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30179299 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2525005G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1074-36-8
Summenformel C7 H6 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 154.19
IUPAC-Name 4-Sulfanylbenzoesäure
SMILES OC(=O)c1ccc(S)cc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Mercaptobenzoic Acid
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,(H,8,9)
Formelmasse 154.0089
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.