Learn More
4-(Maleimidomethyl)-benzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494388
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15494388 5 g 5 Gramm
15484388 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494388 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58015.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1249094-81-2 | Molecular Formula: C12H8N2O2 | Molecular Weight: 212.208 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1249094-81-2
Summenformel C12H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 212.208
MDL-Nummer MFCD16665080
InChI-Schlüssel DFJVGKSXXPQRLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-maleimidomethyl benzonitrile, 4-2,5-dioxopyrrol-1-yl methyl benzonitrile
PubChem CID 60782202
IUPAC-Name 4-(2,5-Dioxopyrrol-1-yl)Methyl]Benzonitril
SMILES C1=CC(=CC=C1CN2C(=O)C=CC2=O)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Maleimidomethyl)benzonitrile
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 212.2
Reinheit (%) 97%