Learn More
4-Maleimidobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15464578
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15464578 1 g 1 Gramm
15474578 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464578 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58255.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31489-18-6
Summenformel C11H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.18
MDL-Nummer MFCD00454759
InChI-Schlüssel PRXNTCCKSPNEFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl benzonitrile, 4-2,5-dioxopyrrol-1-yl benzonitrile, 4-2,5-dioxo-2,5-dihydro-pyrrol-1-yl-benzonitrile, 4-maleimidobenzonitrile, n-p-cyano-phenyl maleimide, n-4-cyanophenyl maleimide
PubChem CID 739539
SMILES O=C1C=CC(=O)N1C1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Maleimidobenzonitrile
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1454710
IUPAC-Name 4-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)benzonitril
Formelmasse 198.18
Reinheit (%) 97%