Learn More
4-Keto 9-cis Retinsäure, TRC
Artikelnummer. 30407299
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30407299 2.5 mg
30393949 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30407299 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCK2049602.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150737-18-1
Summenformel C20 H26 O3
Molekulargewicht (g/mol) 314.42
Synonym BAL10088, BAL0010088-000, BAL0004079-000, BAL4079, 9-cis retinoic acid, alitretinoin related
IUPAC-Name (2E,4E,6Z,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-Trimethyl-3-oxocyclohexen-1-yl)Nona-2,4,6,8-Tetraenoinsäure
SMILES C\C(=C\C=C\C(=C\C(=O)O)\C)\C=C\C1=C(C)C(=O)CCC1(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Keto 9-cis Retinoic Acid
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H26O3/c1-14(7-6-8-15(2)13-19(22)23)9-10-17-16(3)18(21)11-12-20(17,4)5/h6-10,13H,11-12H2,1-5H3,(H,22,23)/b8-6+,10-9+,14-7-,15-13+
Formelmasse 314.1882