Learn More
4-Isopropylphenylhydrazinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30394636
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30394636 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394636 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI8728901G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylphenylhydrazine, Hydrochloride
CAS 118427-29-5
Summenformel C9 H14 N2 . Cl H
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H14N2.ClH/c1-7(2)8-3-5-9(11-10)6-4-8;/h3-7,11H,10H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CC(C)c1ccc(NN)cc1
IUPAC-Name (4-propan-2-ylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 186.68
Formelmasse 186.0924