Learn More
4-Isopropylphenylhydrazinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439603
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11439603 5 g 5 Gramm
11429603 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439603 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12416.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 118427-29-5 | C9H14N2 | 150.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118427-29-5
Summenformel C9H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 150.23
MDL-Nummer MFCD00013461
InChI-Schlüssel ZYATZFJUOXJFPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenylhydrazine hydrochloride, 4-isopropylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-4-isopropylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-propan-2-yl phenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-1-methylethyl phenyl-, monohydrochloride, 4-isopropylphenylhydrazinehydrochloride, pubchem7533, acmc-1cbwc, 4-propan-2-ylphenyl hydrazine hydrochloride, ksc183e0j
PubChem CID 2733248
IUPAC-Name (4-propan-2-ylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES CC(C)C1=CC=C(NN)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt 203°C (decomposition)
Menge 5 g
Formelmasse 186.69
Reinheit (%) 98%