Learn More
4-Isopropylphenylhydrazinhydrochlorid, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10175940 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10175940 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10175940 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 306150050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride
Namenshinweis 98%
CAS 118427-29-5
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 217°C
Farbe Beige bis Weiß oder Braun
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H14N2
Strukturformel (CH3)2CHC6H4NHNH2·HCl
MDL-Nummer MFCD00013461
Menge 5 g
Synonym 4-isopropylphenylhydrazine hydrochloride, 4-isopropylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-4-isopropylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-propan-2-yl phenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-1-methylethyl phenyl-, monohydrochloride, 4-isopropylphenylhydrazinehydrochloride, pubchem7533, acmc-1cbwc, 4-propan-2-ylphenyl hydrazine hydrochloride, ksc183e0j
InChI-Schlüssel ZYATZFJUOXJFPY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C1=CC=C(NN)C=C1
IUPAC-Name (4-propan-2-ylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 150.23
PubChem CID 2733248
Formelmasse 186.68
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flocken oder Pulver