Learn More
4-Isopropylphenyleszichsäure, TRC
Artikelnummer. 30404700
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30404700 500 mg 500 Milligramm
30392539 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30404700 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI873913500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4476-28-2
Summenformel C11H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.22
IUPAC-Name 2-(4-Propan-2-ylphenyl)essigsäure
SMILES CC(C)c1ccc(CC(=O)O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylphenylacetic Acid
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H14O2/c1-8(2)10-5-3-9(4-6-10)7-11(12)13/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,12,13)
Formelmasse 178.0994