Learn More
4-Isopropylphenylessigsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11361817 1 g 1 Gramm
11371817 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361817 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05071.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4476-28-2 | C11H14O2 | 178.231 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4476-28-2
Summenformel C11H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.231
MDL-Nummer MFCD00041035
InChI-Schlüssel RERBQXVRXYCGLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenylacetic acid, 2-4-isopropylphenyl acetic acid, 4-isopropylphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-1-methylethyl, 2-4-propan-2-yl phenyl acetic acid, p-isopropyl phenyl acetic acid, 4-isopropyl-phenyl-acetic acid, 4-propan-2-yl phenyl acetic acid, 2-4-methylethyl phenyl acetic acid, 4-isopropylphenylaceticacid
PubChem CID 78230
IUPAC-Name 2-(4-Propan-2-ylphenyl)essigsäure
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylphenylacetic acid
Schmelzpunkt 51°C to 52°C
Menge 1 g
Beilstein 2328756
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) ≥98%