Learn More
4-Isopropylphenyl isothiocyanat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337816
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11337816 10 g 10 Gramm
11327816 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337816 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12949.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 89007-45-4 | Molecular Formula: C10H11NS | Molecular Weight: 177.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89007-45-4
Summenformel C10H11NS
Molekulargewicht (g/mol) 177.27
MDL-Nummer MFCD00022060
InChI-Schlüssel SNWJJTIJIDXIHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-4-isothiocyanatobenzene, 4-isopropylphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-propan-2-yl benzene, 4-methylethyl benzenisothiocyanate, acmc-20amft, 4isopropylphenylisothiocyanate, 4-iso-propylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-4-isothiocyanato-benzene, 1-isopropyl-4-isothiocyanatobenzene #
PubChem CID 145194
IUPAC-Name 1-Isothiocyanato-4-propan-2-ylbenzol
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylphenyl isothiocyanate
Dichte 1.03
Siedepunkt 154°C to 155°C (20 mmHg)
Brechungsindex 1.605
Menge 10 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 3240731
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 177.27
Reinheit (%) 96%