Learn More
4-Isopropylphenyl isothiocyanat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327816
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11327816 2 g 2 Gramm
11337816 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327816 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12949.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89007-45-4
Summenformel C10H11NS
Molekulargewicht (g/mol) 177.27
MDL-Nummer MFCD00022060
InChI-Schlüssel SNWJJTIJIDXIHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-4-isothiocyanatobenzene, 4-isopropylphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-propan-2-yl benzene, 4-methylethyl benzenisothiocyanate, acmc-20amft, 4isopropylphenylisothiocyanate, 4-iso-propylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-4-isothiocyanato-benzene, 1-isopropyl-4-isothiocyanatobenzene #
PubChem CID 145194
IUPAC-Name 1-Isothiocyanato-4-propan-2-ylbenzol
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylphenyl isothiocyanate
Dichte 1.03
Siedepunkt 154°C to 155°C (20 mmHg)
Brechungsindex 1.605
Menge 2 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 3240731
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 177.27
Reinheit (%) 96%