Learn More
4-Isopropylphenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357636
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11357636 2 g 2 Gramm
11367636 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357636 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11217.04
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 31027-31-3 | C10H11NO | 161.204 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31027-31-3
Summenformel C10H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 161.204
MDL-Nummer MFCD00013880
InChI-Schlüssel PJVRNNRZWASOIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenyl isocyanate, 4-isopropylphenylisocyanate, 1-isocyanato-4-isopropylbenzene, 1-isocyanato-4-isopropyl-benzene, p-isopropylphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-1-methylethyl, 4-isopropyl phenylisocyanate, 4-methylethyl benzenisocyanate, p-cumenyl isocyanate, acmc-1aild
PubChem CID 94416
IUPAC-Name 1-Isocyanato-4-propan-2-ylbenzol
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylphenyl isocyanate
Siedepunkt 84°C to 85°C (4 mmHg)
Flammpunkt 90°C (194°F)
Menge 2 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 2936403
Formelmasse 161.21
Reinheit (%) 98%