Learn More
4-Isopropylphenol, 98 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 174512500
Additional Details : CAS : 99-89-8 Gewicht : 0.25000kg Transport : UN number : 2430 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 250g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10032110
  • 92.72 CHF / 250 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Chemische Identifikatoren
99-89-8
136.19
YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
7465
CC(C)C1=CC=C(C=C1)O
C9H12O
MFCD00002372
4-isopropylphenol, p-isopropylphenol, p-cumenol, australol, phenol, 4-1-methylethyl, 4-1-methylethyl phenol, 1-hydroxy-4-isopropylbenzene, 4-propan-2-yl phenol, phenol, p-isopropyl, para-isopropylphenol
4-propan-2-ylphenol
Spezifikation
4-Isopropylphenol
Glasflasche
Nicht ausgewiesen
250g
99-89-8
100.0
C9H12O
MFCD00002372
4-isopropylphenol, p-isopropylphenol, p-cumenol, australol, phenol, 4-1-methylethyl, 4-1-methylethyl phenol, 1-hydroxy-4-isopropylbenzene, 4-propan-2-yl phenol, phenol, p-isopropyl, para-isopropylphenol
YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
4-propan-2-ylphenol
7465
Kristalline Masse oder Kristalle
Authentic
212.0°C to 212.4°C
59.0°C to 62.0°C
98%
97.5
97.5% min. (GC)
(CH3)2CHC6H4OH
06,505
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in 10% sodium hydroxide,soluble in alcohol and ethers
CC(C)C1=CC=C(C=C1)O
136.19
136.19
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate