Learn More
4-Isopropylbenzonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443964
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11443964 25 g 25 Gramm
11423964 1 g 1 Gramm
11433964 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443964 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11954.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13816-33-6 | C10H11N | 145.205 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13816-33-6
Summenformel C10H11N
Molekulargewicht (g/mol) 145.205
MDL-Nummer MFCD00052966
InChI-Schlüssel YFDJCWXBKWRDPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylbenzonitrile, cuminyl nitrile, p-cyanocumene, benzonitrile, 4-1-methylethyl, cuminonitrile, cuminic nitrile, p-isopropylbenzonitrile, benzonitrile, p-isopropyl, 4-1-methylethyl benzonitrile, 4-propan-2-yl benzonitrile
PubChem CID 26289
IUPAC-Name 4-Propan-2-ylbenzonitril
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylbenzonitrile
Siedepunkt 88°C to 90°C (5 mmHg)
Brechungsindex 1.518
Menge 25 g
Beilstein 1932883
Formelmasse 145.21
Reinheit (%) 95%