Learn More
4-Isopropylbenzaldehyd, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497886
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11497886 25 g 25 Gramm
11407896 100 g 100 Gramm
11417896 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497886 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14019.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 122-03-2 | C10H12O | 148.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-03-2
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.21
MDL-Nummer MFCD00006953
InChI-Schlüssel WTWBUQJHJGUZCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylbenzaldehyde, cuminaldehyde, cuminic aldehyde, cumaldehyde, cuminal, p-cumic aldehyde, cumic aldehyde, cuminyl aldehyde, p-isopropylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-methylethyl
PubChem CID 326
ChEBI CHEBI:28671
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylbenzaldehyde
Dichte 0.979
Siedepunkt 234°C to 235°C
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Brechungsindex 1.53
Menge 25 g
Beilstein 636547
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,2621
IUPAC-Name 4-(Propan-2-yl)benzaldehyd
Formelmasse 148.21
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch