Learn More
4-Isopropylanisol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438806
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11438806 25 g 25 Gramm
11448806 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438806 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16970.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4132-48-3 | C10H14O | 150.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4132-48-3
Summenformel C10H14O
Molekulargewicht (g/mol) 150.22
MDL-Nummer MFCD00015033
InChI-Schlüssel JULZQKLZSNOEEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylanisole, 1-isopropyl-4-methoxybenzene, 4-methoxycumene, p-isopropylanisole, anisole, p-isopropyl, 2-4-methoxyphenyl propane, benzene, 1-methoxy-4-1-methylethyl, 1-methoxy-4-propan-2-yl benzene, p-methoxycumene, p-methoxyisopropylbenzene
PubChem CID 77783
IUPAC-Name 1-methoxy-4-propan-2-ylbenzol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylanisole
Dichte 0.935
Siedepunkt 212°C to 213°C
Flammpunkt 83°C (181°F)
Brechungsindex 1.503
Menge 25 g
Beilstein 2080269
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 95%