Learn More
4-Isopropylanilin, TRC
Artikelnummer. 30395002
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30395002 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30395002 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI821975100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylaniline
CAS 99-88-7
Summenformel C9 H13 N
Menge 100 g
Synonym Benzenamine, 4-(1-methylethyl)-, Cumidine (6CI,7CI,8CI), 4-(1-Methylethyl)benzenamine, 1-Amino-4-isopropylbenzene, 4-(2-Propyl)aniline, 4-(Propan-2-yl)aniline, 4-Amino-1-isopropylbenzene, 4-Aminocumene, 4-Aminoisopropylbenzene, 4-Isopropylaniline, 4-Isopropylbenzenamine, 4-Isopropylphenylamine, NSC 7198, [4-(1-Methylethyl)phenyl]amine, p-Aminocumene, p-Cumidine, p-Isopropylaniline, β-(4-Aminophenyl)propane
InChI-Formel InChI=1S/C9H13N/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7H,10H2,1-2H3
SMILES CC(C)c1ccc(N)cc1
IUPAC-Name 4-propan-2-ylanilin
Molekulargewicht (g/mol) 135.21
Formelmasse 135.1048