Learn More
4'-Isopropylacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11468977 100 g 100 Gramm
11448977 5 g 5 Gramm
11458977 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468977 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20581.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 645-13-6 | C11H14O | 162.23 g/mol
4'-Isopropylacetophenone is used as perfuming agents. It is also used as flavoring and fragrance agent. Indenes are yielded from the derivatives if this compound in one step synthesis using a heterogeneous catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4′-Isopropylacetophenon wird als Parfümierungsmittel verwendet. Wird auch als Aroma- und Duftstoff verwendet. Indene werden aus den Derivaten gewonnen, wenn diese Verbindung in einer einschrittigen Synthese mit einem heterogenen Katalysator erfolgt.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 645-13-6
Summenformel C11H14O
Molekulargewicht (g/mol) 162.23
MDL-Nummer MFCD00048297
InChI-Schlüssel PDLCCNYKIIUWHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-isopropylacetophenone, 4-isopropylacetophenone, p-isopropylacetophenone, cuminone, 1-4-isopropylphenyl ethanone, ethanone, 1-4-1-methylethyl phenyl, acetophenone, 4'-isopropyl, unii-742zkz2a6d, methyl p-isopropylphenyl ketone, 1-4-propan-2-yl phenyl ethan-1-one
PubChem CID 12578
IUPAC-Name 1-(4-Propan-2-ylphenyl)ethanon
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Isopropylacetophenone
Dichte 0.97
Siedepunkt 238°C
Brechungsindex 1.523
Menge 100 g
Beilstein 2205694
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 162.23
Reinheit (%) 98%