Learn More
4'-Isopropylacetophenone, 96%, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
:
5 g-Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4'-Isopropylacetophenone |
| CAS | 645-13-6 |
| CAS Min. % | 95.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 96% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C11H14O |
| Strukturformel | (CH3)2CHC6H4COCH3 |
| Mehr anzeigen |