Learn More
4-Isopropyl-beta-Nitrostyrol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414383
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11414383
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10952.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42139-37-7
Summenformel C11H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 191.23
MDL-Nummer MFCD00085100
InChI-Schlüssel PLOZMGIWCWVROY-BQYQJAHWSA-N
Synonym 1-isopropyl-4-2-nitrovinyl benzene, 4-isopropyl-w-nitrostyrene, 1-isopropyl-4-e-2-nitroethenyl benzene, 1-e-2-nitroethenyl-4-propan-2-ylbenzene, xi-4-isopropyl-beta-nitro-styrene, 1-isopropyl-4-2-nitroethenyl benzene, 1-isopropyl-4-e-2-nitrovinyl benzene, 4-isopropyl-omega-nitrostyrene, hg^dahahenr vuvevf@bhafp, 4-isopropyl-beta-nitrostyrene
PubChem CID 5702924
IUPAC-Name 1-[(E)-2-Nitroethenyl]-4-propan-2-ylbenzol
SMILES CC(C)C1=CC=C(\C=C\[N+]([O-])=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropyl-beta-nitrostyrene
Schmelzpunkt 35°C to 38°C
Menge 5 g
Formelmasse 191.23
Reinheit (%) 97%