Learn More
4-Isopropyl-3-Methylanilin-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11408637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11408637 5 g 5 Gramm
11418637 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408637 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19754.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Isopropyl-3-Methylanilin-Hydrochlorid wird zur Synthese feiner chemischer, organischer Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (9.9 g/l)
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4534-11-6
Summenformel C10H16ClN
Molekulargewicht (g/mol) 185.70
MDL-Nummer MFCD00156562
InChI-Schlüssel VPOAQDSAPBSOLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-isopropylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-3-methylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-m-toluidinium chloride, benzenamine, 3-methyl-4-1-methylethyl-, hydrochloride, acmc-20a42e, 3-methyl-4-propan-2-ylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-3-methylbenzenamine hydrochloride, 3-methyl-4-methylethyl phenylamine, chloride, 3-methyl-4-propan-2-yl aniline hydrochloride, benzenamine, 3-?methyl-?4-? 1-?methylethyl ?-?, hy
PubChem CID 2796270
IUPAC-Name 3-Methyl-4-propan-2-ylanilin; Hydrochlorid
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N)C(C)C.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride
Schmelzpunkt 222°C to 225°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water (9.9g/L)
Formelmasse 185.7
Reinheit (%) 97%