Learn More
4-Isopropyl-3-Methylanilin-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10215314
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10215314 25 g 25 Gramm
10304732 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10215314 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01749EB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 4534-11-6
Summenformel C10H16ClN
Molekulargewicht (g/mol) 185.70
MDL-Nummer MFCD00156562
InChI-Schlüssel VPOAQDSAPBSOLW-UHFFFAOYSA-N
ChEBI CHEBI:51926
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 25 g
Synonym ethyl phenylcyanoacetate, phenylcyanoacetic acid ethyl ester, ethyl cyanophenylacetate, ethyl cyano phenyl acetate, ethyl alpha-cyanophenylacetate, ethyl alpha-cyano-alpha-phenylacetate, acetic acid, cyanophenyl-, ethyl ester, alpha-cyanobenzeneacetic acid, ethyl ester, benzeneacetic acid, alpha-cyano-, ethyl ester, benzeneacetic acid, .alpha.-cyano-, ethyl ester
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)C1=CC=C(N)C=C1C
IUPAC-Name hydrogen 3-methyl-4-(propan-2-yl)aniline chloride
PubChem CID 95298
Formelmasse 185.7
Reinheit (%) 95%