Learn More
4-Isopropoxyphenylboronsäure, TRC
Artikelnummer. 30400714
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30400714 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400714 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI82342025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropoxyphenylboronic Acid
CAS 153624-46-5
Summenformel C9H13BO3
Menge 25 g
Synonym [4-(1-Methylethoxy)phenyl]-boronic Acid, (4-Isopropyloxyphenyl)boronic Acid, 4-Isopropoxybenzeneboronic Acid, 4-Isopropoxyphenylboronic Acid, [4-(1-Methylethoxy)phenyl]boronic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H13BO3/c1-7(2)13-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3
SMILES CC(C)Oc1ccc(cc1)B(O)O
IUPAC-Name (4-Propan-2-yloxyphenyl)boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 180.01
Formelmasse 180.0958