Learn More
4-Isopropoxybenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499417
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15499417 1 g 1 Gramm
15409427 5 g 5 Gramm
15419427 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499417 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52675.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 153624-46-5 | C9H13BO3 | 180.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 153624-46-5
Summenformel C9H13BO3
Molekulargewicht (g/mol) 180.01
MDL-Nummer MFCD03427051
InChI-Schlüssel CJUHQADBFQRIMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropoxyphenylboronic acid, 4-isopropoxylphenylboronic acid, 4-isopropoxyphenyl boronic acid, 4-isopropoxybenzeneboronic acid, 4-isopropyloxyphenylboronic acid, 4-propan-2-yloxyphenyl boronic acid, boronic acid, 4-1-methylethoxy phenyl, 4-propan-2-yloxy phenyl boronic acid, 4-iso-propoxyphenylboronic acid, p-isopropoxyphenylboronic acid
PubChem CID 3698726
IUPAC-Name (4-Propan-2-yloxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)OC(C)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 150°C to 154°C
Menge 1 g
Formelmasse 180.01
Reinheit (%) 97%