Learn More
4-Isocyanat-Boronsäurepinacolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480286
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15480286 250 mg 250 Milligramm
15439777 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480286 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53003.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 380430-64-8 | C13H16BNO3 | 245.085 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 380430-64-8
Summenformel C13H16BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 245.085
MDL-Nummer MFCD03411942
InChI-Schlüssel RHKRIDVZGAXYQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-isocyanatophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-isocyanatophenylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-4-isocyanatophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 4-isocyanatophenylboronic acid, pinacol ester, 4-isocyanatophenyl boronic acid pinacol ester, 4-isocyanatobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-isocyanatophenyl boronic acid, pinacol ester, 4-isocyanatophenyl boronic acid,pinacol ester, 2-4-isocyanato-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane
PubChem CID 2773474
IUPAC-Name 2-(4-Socyanatophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isocyanatobenzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 162°C to 168°C
Menge 250 mg
Formelmasse 245.08
Reinheit (%) 95%