Learn More
4-Isocyanat-1-methyl-1H-pyrazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10391710 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10391710 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10391710 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 431140050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1174064-57-3 | C5H5N3O | 123.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1174064-57-3
Summenformel C5H5N3O
Molekulargewicht (g/mol) 123.12
MDL-Nummer MFCD14706124
InChI-Schlüssel TXMLNGHIFGKEFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isocyanato-1-methyl-1h-pyrazole
PubChem CID 45790024
IUPAC-Name 4-Isocyanato-1-Methylpyrazol
SMILES CN1C=C(C=N1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isocyanato-1-methyl-1H-pyrazole
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Siedepunkt 203.0°C to 205.0°C
Flammpunkt 71°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 123.12
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig, kann feine Suspension enthalten
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Isocyanato-1-methyl-1H-pyrazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.