Learn More
4-Isobutyramidobenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15489907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15489907 250 mg 250 Milligramm
15479907 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53147.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ist ein nützliches Zwischenprodukt im pharmazeutischen Zwischenprodukt. Boronische Säuren sind wichtige chemische Bausteine, die bei Kreuzkopplungsreaktionen eingesetzt werden. Die Fähigkeit von Boronsäuren, funktionelle Diol-Gruppen reversibel zu binden, wurde für den Fluoreszenznachweis von Sacchariden verwendet. Die Verbindung Bortezomib nutzt die Boronsäure für ihre Proteasom-hemmende Wirkung.
Löslichkeit
Schwer löslich (3.3 g/l) (25 °C)
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 874219-50-8
Summenformel C10H14BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 207.036
MDL-Nummer MFCD08235068
InChI-Schlüssel DBWRRIVRDITVFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isobutyramidobenzeneboronic acid, 4-isobutyramidophenyl boronic acid, 4-isobutyramidophenylboronic acid, 4-isobutyramido benzeneboronic acid, boronic acid,b-4-2-methyl-1-oxopropyl amino phenyl, 4-2-methylpropanamido phenylboronic acid, acmc-209qle, 4-isobutyramidophenyl boronicacid, 4-2-methylpropanamido phenyl boronic acid, 4-2-methylpropanoylamino phenyl boronic acid
PubChem CID 44119813
IUPAC-Name [4-(2-Methylpropanoylamino)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C(C)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isobutyramidobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 235°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly Soluble (3.3g/L) (25°C)
Formelmasse 207.04
Reinheit (%) 98%