Learn More
4-Isobutylphenylmagnesiumbromid, 0.5 M in 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460886
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15460886 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15460886 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54201.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isobutylphenylmagnesium bromide
CAS 863780-45-4
Summenformel C10H13BrMg
MDL-Nummer MFCD11113503
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Synonym p-isobutylphenyl magnesium bromide, qoxyxvturbxklc-uhfffaoysa-m, grignard reagent
InChI-Schlüssel VMAJYUMMJYAXIG-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(C)CC1=CC=[C-]C=C1.[Mg+2].[Br-]
IUPAC-Name magnesium;2-methylpropylbenzol;bromid
Molekulargewicht (g/mol) 237.423
PubChem CID 86067760
Formelmasse 237.42
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 M in 2-MetHF