missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Iodtoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7022731
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11417527

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15631.14

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 624-31-7 | C7H7I | 218.037 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Suitable for battery materials development.

Anwendungen
4-Iodtoluol wird in einer Vielzahl von medizinischen Anwendungen in der Industrie sowie in Nahrungs- und Genussmitteln wie Antiseptika und Desinfektionsmitteln, pharmazeutischen Zwischenprodukten, Polarisationsfolien für Chemikalien in Flüssigkristall- [LCD-]anzeigen verwendet.

Löslichkeit
Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent.

Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 624-31-7
Summenformel C7H7I
Molekulargewicht (g/mol) 218.037
MDL-Nummer MFCD00001059
InChI-Schlüssel UDHAWRUAECEBHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodotoluene, p-iodotoluene, benzene, 1-iodo-4-methyl, toluene, p-iodo, p-tolyl iodide, p-methyliodobenzene, 1-methyl-4-iodobenzene, 1-iodo-4-methyl-benzene, unii-g75kcn1am8, iodotoluene 4-
PubChem CID 12207
IUPAC-Name 1-iod-4-methylbenzol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)I

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Iodotoluene
Schmelzpunkt 33°C to 35°C
Dichte 1.678
Siedepunkt 210°C to 212°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Menge 25 g
Beilstein 1903637
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 218.04
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt