Learn More
4-Iodtoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417527
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11417527 25 g 25 Gramm
11427527 100 g 100 Gramm
11437527 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11417527 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15631.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 624-31-7 | C7H7I | 218.037 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
4-Iodtoluol wird in einer Vielzahl von medizinischen Anwendungen in der Industrie sowie in Nahrungs- und Genussmitteln wie Antiseptika und Desinfektionsmitteln, pharmazeutischen Zwischenprodukten, Polarisationsfolien für Chemikalien in Flüssigkristall- [LCD-]anzeigen verwendet.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 624-31-7
Summenformel C7H7I
Molekulargewicht (g/mol) 218.037
MDL-Nummer MFCD00001059
InChI-Schlüssel UDHAWRUAECEBHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodotoluene, p-iodotoluene, benzene, 1-iodo-4-methyl, toluene, p-iodo, p-tolyl iodide, p-methyliodobenzene, 1-methyl-4-iodobenzene, 1-iodo-4-methyl-benzene, unii-g75kcn1am8, iodotoluene 4-
PubChem CID 12207
IUPAC-Name 1-iod-4-methylbenzol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodotoluene
Schmelzpunkt 33°C to 35°C
Dichte 1.678
Siedepunkt 210°C to 212°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Menge 25 g
Beilstein 1903637
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 218.04
Reinheit (%) 98%