Learn More
4-Iodotoluol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10607302 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10607302 10 g Glasflasche 10 Gramm
10265040 50 g Glasflasche 50 Gramm
10607492 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10607302 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 133940100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 624-31-7 | C7H7I | 218.037 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 624-31-7
Summenformel C7H7I
Molekulargewicht (g/mol) 218.037
MDL-Nummer MFCD00001059
InChI-Schlüssel UDHAWRUAECEBHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodotoluene, p-iodotoluene, benzene, 1-iodo-4-methyl, toluene, p-iodo, p-tolyl iodide, p-methyliodobenzene, 1-methyl-4-iodobenzene, 1-iodo-4-methyl-benzene, unii-g75kcn1am8, iodotoluene 4-
PubChem CID 12207
IUPAC-Name 1-iod-4-methylbenzol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodotoluene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 33°C to 36°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel IC6H4CH3
Menge 10 g
Beilstein 05, 312
Formelmasse 218.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Masse mit niedrigem Schmelzpunkt