Learn More
4-Iodopyridin,≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10055322
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
15854-87-2
C5H4IN
205.00
MFCD02093937
RTLUPHDWSUGAOS-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 4-iodo, 4-iodo pyridine, 4-iodo-pyridine, p-iodopyridine, 4-iodanylpyridine, acmc-1btjc, 4-iodopyridine, ksc178q2d
609492
4-iodopyridine
IC1=CC=NC=C1
15854-87-2
C5H4IN
205.00
MFCD02093937
RTLUPHDWSUGAOS-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 4-iodo, 4-iodo pyridine, 4-iodo-pyridine, p-iodopyridine, 4-iodanylpyridine, acmc-1btjc, 4-iodopyridine, ksc178q2d
609492
4-iodopyridine
IC1=CC=NC=C1
Chemischer Name oder Material 4-Iodopyridine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 204.99
Reinheit (%) 97%