Learn More
4-Iodpyrazol, TRC
Artikelnummer. 30400886
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30400886 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400886 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI71947010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodopyrazole
CAS 3469-69-0
Summenformel C3 H3 I N2
Menge 10 g
Synonym 4-Iodo-pyrazole, 4-Iodo-1H-pyrazole
InChI-Formel InChI=1S/C3H3IN2/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,(H,5,6)
SMILES Ic1cn[nH]c1
IUPAC-Name 4-Iod-1H-Pyrazol
Molekulargewicht (g/mol) 193.97
Formelmasse 193.9341