Learn More
4-Iodphenylhydrazin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383686
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11383686 1 g 1 Gramm
11393686 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383686 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14806.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 13116-27-3 | C6H7IN2 | 234.04 g/mol
It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich, im Dunkeln aufbewahren. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13116-27-3
Summenformel C6H7IN2
Molekulargewicht (g/mol) 234.04
MDL-Nummer MFCD00052688
InChI-Schlüssel IQMLCMKMSBMMGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodophenyl hydrazine, 1-4-iodophenyl hydrazine, 4-iodo-phenyl-hydrazine, 4-iodo phenyl hydrazine, p-iodophenyl-hydrazine, 4-iodophenyl diazane, pubchem15797, acmc-1brf1, 1-hydrazino-4-iodobenzene, 4-iodophenylhydrazine
PubChem CID 704591
IUPAC-Name (4-iodphenyl)hydrazin
SMILES C1=CC(=CC=C1NN)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodophenylhydrazine
Schmelzpunkt 99°C to 103°C
Menge 1 g
Beilstein 742475
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 234.04
Reinheit (%) 95%